Kwas octowy 4% (v/v) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
35572.AP
35572.K2
35572.APEA
236
PLN
35572.AP
35572.K2
Kwas octowy 4% (v/v) in aqueous solution
Kwas octowy
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Physical Form: Liquid
Odour: Pungent
MDL No.: MFCD00036152
Formuła:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Temp. Wrzenia: 118 Temp. topnienia: 17 Temp. Zapłonu: 38.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036152 Numer CAS: 64-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7 |