Drukuj
octan benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
B15805-100G B15805-1KG
SIALB15805-100GEA 263 PLN
SIALB15805-100G SIALB15805-1KG
octan benzylu, Sigma-Aldrich®
octan benzylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008712
Numer CAS: 140-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-399-7
Klasyfikacja Merck : 13,01125