Octan 5-bromopentylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5-Bromoamyl acetate, Acetic acid 5-bromoamyl ester, Acetic acid 5-bromopentyl ester
A15549.14
A15549.06
A15549.22
A15549.14EA
362
PLN
A15549.14
A15549.06
A15549.22
Octan 5-bromopentylu ≥98%
Octan 5-bromopentylu
Purity: 98%
CAS No.: 15848-22-3
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)5Br
Formula Weight: 209.09
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₃BrO₂ Temp. Wrzenia: 109…110 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,255 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039204 Numer CAS: 15848-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 239-961-8 |