Drukuj
Octan 4-nitrofenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
N8130-100G N8130-10G N8130-25G N8130-5G
SIALN8130-100GEA 2400 PLN
SIALN8130-100G SIALN8130-10G SIALN8130-25G SIALN8130-5G
Octan 4-nitrofenylu, Sigma-Aldrich®
Octan 4-nitrofenylu
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temp. topnienia: 76…79 °C
Numer MDL: MFCD00007326
Numer CAS: 830-03-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-593-5