Drukuj
Octan 4-nitrofenylu, pale yellow powder
Dostawca: MP Biomedicals
0210088825 0210088805
ICNA0210088825EA 836 PLN
ICNA0210088825 ICNA0210088805
Octan 4-nitrofenylu, pale yellow powder
Octan 4-nitrofenylu
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
UV/Vis: l max (methanol) 265 - 269 nm