Octan 4-nitrofenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
L00314.09
L00314.18
L00314.09EA
301
PLN
L00314.09
L00314.18
Octan 4-nitrofenylu ≥98%
Octan 4-nitrofenylu
Purity: 98+%
CAS No.: 830-03-5
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 515874
Formuła:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Temp. topnienia: 77…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007326 Numer CAS: 830-03-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-593-5 |