Drukuj
Octan 4-nitrofenylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
128750250 128751000 128750050
ACRO128750250EA 353 PLN
ACRO128750250 ACRO128751000 ACRO128750050
Octan 4-nitrofenylu 97%
Octan 4-nitrofenylu
Formuła: C₈H₇NO₄
Temp. topnienia: 76…79 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00007326
Numer CAS: 830-03-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-593-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 79 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)