4-Chlorobutyl acetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetic acid 4-chlorobutyl ester
B22582.14
B22582.22
B22582.36
B22582.14EA
329
PLN
B22582.14
B22582.22
B22582.36
4-Chlorobutyl acetate ≥98%
4-Chlorobutyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 6962-92-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 81-83°/11mm
Beilstein Reference: 1749681
MDL No.: MFCD00001013
Formuła:
C₆H₁₁ClO₂ Temp. Wrzenia: 81…83 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,076 Temp. Zapłonu: 64 °C (147 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001013 Numer CAS: 6962-92-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-158-8 |