Drukuj
Octan 2-(2--etoksyetoksy)etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14635.1000 8.14635.9033
8.14635.1000EA 347 PLN
8.14635.1000 8.14635.9033
Octan 2-(2--etoksyetoksy)etylu, Sigma-Aldrich®
Octan 2-(2--etoksyetoksy)etylu
Formuła: C₈H₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041928
Numer CAS: 112-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-940-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 217 - 218 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 310 °C