Drukuj
Octan 1-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Styrallyl acetate, α-Methylbenzyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268402-1KG-K W268402-25KG-K W268402-5KG-K
SIALW268402-1KG-KEA 353 PLN
SIALW268402-1KG-K SIALW268402-25KG-K SIALW268402-5KG-K
Octan 1-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Octan 1-fenyloetylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 94
Gęstość: 1.058 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00008858
Numer CAS: 93-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-288-5