Drukuj
Octan 1-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Styrallyl acetate, α-Methylbenzyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43785.0100 8.43785.0500
8.43785.0100EA 296 PLN
8.43785.0100 8.43785.0500
Octan 1-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Octan 1-fenyloetylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 94
Gęstość: 1.058 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00008858
Numer CAS: 93-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-288-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 212 °C (1013 hPa)
Flash Point 91 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C10H12O2