Octan palladu(II) (45,9 - 48,4% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 3375-31-3
Molecular Formula: C12H18O12Pd3
Formula Weight: 673.46
Physical Form: Needles
Appearance: Red-brown
Melting Point: ca 205° dec.
MDL No.: MFCD00012453
Carbonylation, oxidation and C-C bond formation
Formuła:
C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012453 Numer CAS: 3375-31-3 Numer WE (dawny EINECS): 222-164-4 Klasyfikacja Merck : 14,6991 |