Drukuj
Octan palladu(II) (47,5% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
195180020 195180100 195180010 195180500
ACRO195180020EA 1820 PLN
ACRO195180020 ACRO195180100 ACRO195180010 ACRO195180500
Octan palladu(II) (47,5% Pd)
Octan palladu(II)
Formuła: C₄H₆O₄Pd
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012453
Numer CAS: 3375-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-164-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46.9 to 48.5 % (Pd)
Additional info Platinum group metals (Pt+Ru+Rh+Ir): 300 ppm
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Aluminium (Al) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤2 %
Silicon (Si) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm