Drukuj
Octan palladu(II) zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
MQ200
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
8.18056.0001EA 1210 PLN
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
Octan palladu(II) zS, Sigma-Aldrich®
Octan palladu(II)
Formuła: C₄H₆O₄Pd
MW: 224.51 g/mol
Temp. topnienia: 205
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012453
Numer CAS: 3375-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-164-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)