Trioctan ceru hydrat ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
44433.09
44433.18
44433.30
44433.09EA
533
PLN
44433.09
44433.18
44433.30
Trioctan ceru hydrat ≥99.995% (metals basis)
Trioctan ceru hydrat
Purity: 99.995%
CAS No.: 206996-60-3
Molecular Formula: C6H9CeO6.xH2O
Formula Weight: 317.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00051060
Formuła:
C₆H₉CeO₆·H₂O MW: 335.266 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150533 Numer CAS: 206996-60-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-654-0 |