Drukuj
dimetylosulfotlenek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9170-1VL D9170-5VL
SIALD9170-1VLEA 156 PLN
SIALD9170-1VL SIALD9170-5VL
dimetylosulfotlenek, Sigma-Aldrich®
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 18.5
Gęstość: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM