Acetal dietylu formaldehydu 99 Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethylal, Diethoxymethane
Stabilizacja:
BHT
B23134.AE
B23134.AP
B23134.AEEA
385
PLN
B23134.AE
B23134.AP
Acetal dietylu formaldehydu 99 Stabilised
Acetal dietylu formaldehydu
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 462-95-3
Molecular Formula: CH3CH2OCH2OCH2CH3
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -5°(23°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.831
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -66°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 1697253
UN No.: 2373
MDL No.: MFCD00009246
Formuła:
C₅H₁₂O₂ MW: 104.15 g/mol Temp. Wrzenia: 87…88 °C Temp. topnienia: –66 °C Gęstość: 0.831 Temp. Zapłonu: –5 °C (23 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009246 Numer CAS: 462-95-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-330-6 Jednostka: 2373 ADR: 3 II |