Drukuj
Dietoksyoctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
128244-100G 128244-25G
SIAL128244-100GEA 943 PLN
SIAL128244-100G SIAL128244-25G
Dietoksyoctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dietoksyoctan etylu
Formuła: C₈H₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,994 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00009231
Numer CAS: 6065-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-999-8