Drukuj
Chinosal hydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
148451000 148455000 148450025
ACRO148451000EA 285 PLN
ACRO148451000 ACRO148455000 ACRO148450025
Chinosal hydrat 98%
Chinosal hydrat
Formuła: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
MW: 388.4 g/mol
Temp. topnienia: 182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149610
Numer CAS: 207386-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-137-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.5 %
Titration with CHA ≥97.5 %