Drukuj
Cytochalazyna B
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
228090010 228090050 228090250
ACRO228090010EA 449 PLN
ACRO228090010 ACRO228090050 ACRO228090250
Cytochalazyna B
Cytochalazyna B
Formuła: C₂₉H₃₇NO₅
Temp. topnienia: 218…223 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077704
Numer CAS: 14930-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 239-000-2
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥98 %