Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25102.06
B25102.14
B25102.22
B25102.06EA
299
PLN
B25102.06
B25102.14
B25102.22
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 14114-05-7
Molecular Formula: C21H20BrP
Formula Weight: 383.27
Melting Point: 183-186°
Beilstein Reference: 6413483
Formuła:
C₂₁H₂₀BrP MW: 383.27 g/mol Temp. topnienia: 183…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011872 Numer CAS: 14114-05-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-970-1 |