Bromek cykloheksylotrifenylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14298.06
A14298.14
A14298.22
A14298.06EA
255
PLN
A14298.06
A14298.14
A14298.22
Bromek cykloheksylotrifenylofosfoniowy ≥98%
Bromek cykloheksylotrifenylofosfoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 7333-51-9
Molecular Formula: C24H26BrP
Formula Weight: 425.36
Melting Point: 265-272°
Beilstein Reference: 3581012
Formuła:
C₂₄H₂₆BrP MW: 425.35 g/mol Temp. topnienia: 265…272 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031667 Numer CAS: 7333-51-9 Numer WE (dawny EINECS): 230-834-2 |