Drukuj
Cyclohexylacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H31986.06 H31986.14
H31986.06EA 292 PLN
H31986.06 H31986.14
Cyclohexylacetic acid ≥98%
Cyclohexylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 5292-21-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.2 Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° MDL No.: MFCD00001518
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 242…244 °C
Temp. topnienia: 28…32 °C
Gęstość: 1,007
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001518
Numer CAS: 5292-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-132-0