Drukuj
Cyklaminian sodu
Dostawca: Roth Carl
Uwaga
8578.1 8578.2
ROTH8578.1EA 0 PLN
ROTH8578.1 ROTH8578.2
Cyklaminian sodu
Cyklaminian sodu
Formuła: C₆H₁₂NNaO₃S
Temp. topnienia: 265 °C
Numer MDL: MFCD00003827
Numer CAS: 139-05-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-348-9
Klasyfikacja Merck : 12,02770