Drukuj
Acetonitryl 99,9, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
34998-7L 34998-45L 34998-1L 34998-2.5L 34998-4X2.5L 34998-6X1L 34998-18L
34998-7LEA 7830 PLN
34998-7L 34998-45L 34998-1L 34998-2.5L 34998-4X2.5L 34998-6X1L 34998-18L
Acetonitryl 99,9, CHROMASOLV™ Plus HPLC, Riedel-de Haën™
Acetonitryl
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Autoignition Temperature 973 °F
Assay (GC) Min. 99.90 %
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Vapor Density 1.41 (vs air)
Non-volatile matter Max. 0.0002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.0044
Absorbance at 250 nm Max. 0.0044
Absorbance at 235 nm Max. 0.0044
Absorbance at 228 nm Max. 0.005
Absorbance at 200 nm Max. 0.02
Absorbance at 195 nm Max. 0.10
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
HPLC Gradient at 210 nm Max. 1 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 0.2 mAU
Baseline drift at 210 nm Max. 12 mAU
Measuring Range ≤12 mAU baseline drift, (210 nm)