Benzyl cyanoacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cyanoacetic benzyl ester, Phenylmethyl cyanoacetate
L06644.14
L06644.22
AB143945.0100
L06644.14EA
703
PLN
L06644.14
L06644.22
ABCRAB143945.0100
Benzyl cyanoacetate ≥97%
Benzyl cyanoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 14447-18-8
Molecular Formula: NCCH2CO2CH2C6H5
Formula Weight: 175.18
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175.19 g/mol Temp. Wrzenia: 140 °C (0.8 mmHg) Temp. topnienia: 26…30 °C Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051719 Numer CAS: 14447-18-8 |