tlenek kobaltu (II,III) ≥99.7% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45806.0B
45806.18
45806.30
45806.0BEA
8930
PLN
45806.0B
45806.18
45806.30
tlenek kobaltu (II,III) ≥99.7% (metals basis)
tlenek kobaltu (II,III)
Purity: 99.7%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: 2-6 Micron Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Formuła:
Co₃O₄ Gęstość: 6,11 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010939 Numer CAS: 1308-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-157-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2429 |