cis-2-Heksen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(Z)-2-Hexene
H53506.06
H53506.14
H53506.06EA
568
PLN
H53506.06
H53506.14
cis-2-Heksen 96%
cis-2-Heksen
Purity: 96%
CAS No.: 7688-21-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.396
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1719019
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00066520
Formuła:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Temp. Wrzenia: 68…70 °C Temp. topnienia: –141.1 °C Gęstość: 0.669 Temp. Zapłonu: –25 °C (–13 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066520 Numer CAS: 7688-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-697-1 Jednostka: 3295 ADR: 3 II |