Drukuj
Chlorowodorek cis-2-aminocykloheksanolu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
265850010 265850050
ACRO265850010EA 2580 PLN
ACRO265850010 ACRO265850050
Chlorowodorek cis-2-aminocykloheksanolu 99+%
Chlorowodorek cis-2-aminocykloheksanolu
Formuła: C₆H₁₄ClNO
MW: 151.64 g/mol
Temp. topnienia: 186…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143981
Numer CAS: 6936-47-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %