Drukuj
Diaminomaleonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
172700250 172701000 172705000
ACRO172700250EA 198 PLN
ACRO172700250 ACRO172701000 ACRO172705000
Diaminomaleonitryl 98%
Diaminomaleonitryl
Formuła: C₄H₄N₄
Temp. Wrzenia: 445 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 178…179 °C
Gęstość: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001870
Numer CAS: 1187-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-697-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %