Drukuj
Diaminomaleonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
163880-100G 163880-25G
SIAL163880-100GEA 361 PLN
SIAL163880-100G SIAL163880-25G
Diaminomaleonitryl, Sigma-Aldrich®
Diaminomaleonitryl
Formuła: C₄H₄N₄
Temp. Wrzenia: 445 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 178…181 °C
Gęstość: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001870
Numer CAS: 1187-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-697-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III