Drukuj
Linolonian metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
428130250 428130050 428131000
ACRO428130250EA 2800 PLN
ACRO428130250 ACRO428130050 ACRO428131000
Linolonian metylu 99%
Linolonian metylu
Formuła: C₁₉H₃₄O₂
MW: 294.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 212 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009534
Numer CAS: 112-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-993-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)