Drukuj
Benzyl chloroacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
336160050 336160250
ACRO336160050EA 251 PLN
ACRO336160050 ACRO336160250
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Formuła: C₉H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 132 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,22 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00157062
Numer CAS: 140-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-400-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %