Drukuj
Karbazol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
108260050 108260250 108262500 108260010
ACRO108260050EA 140 PLN
ACRO108260050 ACRO108260250 ACRO108262500 ACRO108260010
Karbazol 96%
Karbazol
Formuła: C₁₂H₉N
Temp. Wrzenia: 355 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 240…246 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004960
Numer CAS: 86-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-696-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 246 °C
GC ≥95 %