Karbazol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11448.18
A11448.22
A11448.36
A11448.18EA
342
PLN
A11448.18
A11448.22
A11448.36
Karbazol 95%
Karbazol
Purity: 95%
CAS No.: 86-74-8
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 354-356°
Beilstein Reference: 3956
Merck Reference: 14,1790
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004960
Formuła:
C₁₂H₉N MW: 167.21 g/mol Temp. Wrzenia: 354…356 °C Temp. topnienia: 240…246 °C Gęstość: 1.150 Temp. Zapłonu: 220 °C (428 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004960 Numer CAS: 86-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-696-0 ADR: 9 III |