Drukuj
Tlenek wodorotlenek butylocyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40126.0010 8.40126.0100
8.40126.0010EA 178 PLN
8.40126.0010 8.40126.0100
Tlenek wodorotlenek butylocyny, Sigma-Aldrich®
Tlenek wodorotlenek butylocyny
Formuła: C₄H₁₀O₂Sn
Numer MDL: MFCD00013927
Numer CAS: 2273-43-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-880-1
Jednostka: 3146
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 208.81 g/mol
Boiling Point 350 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Synonyms Butylhydroxyoxo stannane
Hill Formula C4H10O2Sn