Tlenek wodorotlenek butylocyny 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
A18290.22
A18290.36
A18290.22EA
552
PLN
A18290.22
A18290.36
Tlenek wodorotlenek butylocyny 95%
Tlenek wodorotlenek butylocyny
Purity: 95%
CAS No.: 2273-43-0
Molecular Formula: CH3(CH2)3Sn(=O)OH
Formula Weight: 208.81
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00013927
Formuła:
C₄H₁₀O₂Sn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013927 Numer CAS: 2273-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-880-1 Jednostka: 3146 ADR: 6.1,III |