Drukuj
Bilirubina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4126-1G B4126-5G
SIALB4126-1GEA 1950 PLN
SIALB4126-1G SIALB4126-5G
Bilirubina, Sigma-Aldrich®
Bilirubina
Formuła: C₃₃H₃₆N₄O₆
Temp. topnienia: > 360 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005499
Numer CAS: 635-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-239-7