Drukuj
Benzenosulfonian metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
413991000 413990250
ACRO413991000EA 412 PLN
ACRO413991000 ACRO413990250
Benzenosulfonian metylu 99%
Benzenosulfonian metylu
Formuła: C₇H₈O₃S
Temp. Wrzenia: 280 °C
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014737
Numer CAS: 80-18-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-256-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %