Drukuj
Chlorowodorek benzamidyny hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Phenylamidine hydrochloride hydrate, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate, Benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, Benzamidinium chloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
B6506-100G B6506-25G B6506-5G
SIALB6506-100GEA 1150 PLN
SIALB6506-100G SIALB6506-25G SIALB6506-5G
Chlorowodorek benzamidyny hydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek benzamidyny hydrat
Formuła: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
MW: 174.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066285
Numer CAS: 206752-36-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-795-4