Chlorowodorek benzamidyny hydrat, (H₂O 10-14%) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16002.06
A16002.14
A16002.22
A16002.06EA
248
PLN
A16002.06
A16002.14
A16002.22
Chlorowodorek benzamidyny hydrat, (H₂O 10-14%) ≥98%
Chlorowodorek benzamidyny hydrat
Purity: 98%
CAS No.: 206752-36-5
Molecular Formula: C7H8N26.HCl.xH2O
Formula Weight: 156.62(anhy)
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 3594959
Formuła:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Temp. topnienia: 82…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066285 Numer CAS: 206752-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-795-4 |