Chlorowodorek benzamidyny hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20122.0025
8.20122.1000
8.20122.0002
8.20122.0025EA
408
PLN
8.20122.0025
8.20122.1000
8.20122.0002
Chlorowodorek benzamidyny hydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek benzamidyny hydrat
Formuła:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066285 Numer CAS: 206752-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-795-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 80 - 84 °C |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |