Drukuj
Chlorowodorek benzamidyny hydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105240250 105241000 105240050 105245000
105240250.EA 621 PLN
105240250. 105241000. 105240050. 105245000.
Chlorowodorek benzamidyny hydrat 98%
Chlorowodorek benzamidyny hydrat
Formuła: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Temp. topnienia: 80…86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066285
Numer CAS: 206752-36-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-795-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Water ≤19 % (K.F.)
Molar absorption coefficient ≥45000 l/(mol.cm) (at Lambda max)