Drukuj
Chlorowodorek benzamidyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
434760-25G 434760-5G
SIAL434760-25GEA 2620 PLN
SIAL434760-25G SIAL434760-5G
Chlorowodorek benzamidyny, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek benzamidyny
Formuła: C₇H₉ClN₂
MW: 156.61 g/mol
Temp. topnienia: 174…179 °C
Numer MDL: MFCD00066285
Numer CAS: 1670-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-795-4