Drukuj
Chlorowodorek benzamidyny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
401790250 401791000 401790050 401795000
ACRO401790250EA 569 PLN
ACRO401790250 ACRO401791000 ACRO401790050 ACRO401795000
Chlorowodorek benzamidyny 99%
Chlorowodorek benzamidyny
Formuła: C₇H₉ClN₂
MW: 156.61 g/mol
Temp. topnienia: 167…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066285
Numer CAS: 1670-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-795-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %