N-(Hydroksymetylo)benzamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12250.09
A12250.14
A12250.30
A12250.09EA
283
PLN
A12250.09
A12250.14
A12250.30
N-(Hydroksymetylo)benzamid ≥98%
N-(Hydroksymetylo)benzamid
Purity: 98%
CAS No.: 6282-02-6
Molecular Formula: C6H5CONHCH2OH
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 94-96°
Beilstein Reference: 2045129
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. topnienia: 94…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014415 Numer CAS: 6282-02-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-495-0 |