Wodortlenek baru hydrat ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45888.22
45888.36
45888.22EA
306
PLN
45888.22
45888.36
Wodortlenek baru hydrat ≥95%
Wodortlenek baru hydrat
Purity: 95%
CAS No.: 22326-55-2
Molecular Formula: H2Ba2O2.H2O
Formula Weight: 189.38 (171.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.743
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149151
Formuła:
H₂BaO₂·1H₂O Gęstość: 3,743 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149151 Numer CAS: 22326-55-2 Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5 Jednostka: 3262 ADR: 8,III |