Heksachloroosmian(IV) amonu (≥42,5% Os) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42874.03
42874.06
42874.03EA
1080
PLN
42874.03
42874.06
Heksachloroosmian(IV) amonu (≥42,5% Os) ≥99.9% (metals basis)
Heksachloroosmian(IV) amonu
Purity: 99.9%
CAS No.: 12125-08-5
Molecular Formula: H8Cl6N2Os
Formula Weight: 438.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.9
Appearance: Brown to black
Melting Point: 170° subl.
Solubility: Soluble in water and in alcohol
Merck Reference: 14,536
MDL No.: MFCD00010883
Formuła:
H₈Cl₆N₂Os Temp. topnienia: 170 °C (subl.) Gęstość: 2,9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010883 Numer CAS: 12125-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 235-188-5 Klasyfikacja Merck : 14,536 |