Heksachloroosmian(IV) amonu ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10823.02
10823.03
10823.06
10823.02EA
998
PLN
10823.02
10823.03
10823.06
Heksachloroosmian(IV) amonu ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Heksachloroosmian(IV) amonu
Purity: 99.99%
CAS No.: 12125-08-5
Molecular Formula: H8Cl6N2Os
Formula Weight: 438.99
Physical Form: Powder
Density: 2.9
Appearance: Brown to black
Melting Point: 170° subl.
Merck Reference: 14,536
MDL No.: MFCD00010883
Formuła:
H₈Cl₆N₂Os Temp. topnienia: 170 °C (subl.) Gęstość: 2,9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010883 Numer CAS: 12125-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 235-188-5 Klasyfikacja Merck : 14,536 |