Drukuj
Deksametazon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4902-100MG D4902-1G D4902-25MG D4902-500MG
SIALD4902-100MGEA 527 PLN
SIALD4902-100MG SIALD4902-1G SIALD4902-25MG SIALD4902-500MG
Deksametazon, Sigma-Aldrich®
Deksametazon
Formuła: C₂₂H₂₉FO₅
Temp. topnienia: 268…271 °C
Numer MDL: MFCD00064136
Numer CAS: 50-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-003-9